Learn More
Ansell Gants en nitrile stériles de 16 po pour salles blanches BioClean™ N-Plus BNPS
Description
Traité dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4.
- Gants en nitrile extra-longs pour salles blanches
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma
- Surface texturée, non poudrée, manchette ourlée
- Main droite / main gauche et forme anatomique
- Longueur : 16 po (400 mm)
- Blanc
- Sans latex
- La lixiviation prolongée dans l’eau pure déionisée garantit de faibles niveaux de chlorures et de métaux extractibles
- AQL : 0,65 pour les trous (essai d’eau de 1000 ml)
- Compatible pour une utilisation selon la norme ISO classe 4
- Conforme à la norme USP 797
- Conforme à la norme USP 800
- Testé ASTM D6978 05
- Double port
Informations sur la commande
Conditionnement : une paire de manchettes par portefeuille en plastique intérieur, 10 paires par sachet en polyéthylène extérieur scellé, 20 sachets extérieurs par revêtement en carton, un carton par carton (200 paires).
Compliance
Répond aux normes NQA 0.65 pour l’absence de petits orifices. Stérilisé aux rayons gamma à un SAL de 10-6, conformément aux directives ISO 11137. Conforme ou supérieur à la norme ASTM D3578. Compatible avec la norme ISO classe 4.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6978-05 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spécifique |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Nitritex Bioclean glove range
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
25-0310 | Certificat de stérilité | 01/04/2025 | BNPS75 |
24-2321 | Certificat de stérilité | 25/03/2025 | BNPS75 |
24-3024 | Certificat de stérilité | 18/03/2025 | BNPS75 |
25-0310 | Certificat de conformité | 01/04/2025 | BNPS75 |
24-2321 | Certificat de conformité | 25/03/2025 | BNPS75 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
26Heures
8Minutes
33Secondes
48Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %