Learn More
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Nitramax™ Code produit.: 15208208
Ajouter au panier
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Nitramax™
BIOPHARMA
Code produit. 15208208
7
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Code produit. 15208208
Marque: Nitritex™ BNMS70
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protègent entièrement le bras. Les gants stériles en nitrile Nitritex™ BioClean Nitramax™ sont des gants jetables sans latex à longueur d’épaule qui offrent confort, propriétés antistatiques et résistance à une gamme de produits chimiques.
  • Résistent à une large gamme de produits chimiques
  • Le gant de longueur d’épaulement (600 mm/24 po) permet de protéger entièrement le bras
  • Sans poudre ni latex
  • Excellentes propriétés antistatiques
  • Manchette à bord roulé
  • Emballage EasyTear™ non particulier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006
Couleur Blanc
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Qualité BPF de l'UE, classe A
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Modèle BNMS70
Type d’emballage EasyTear™
Quantité Une paire par pochette intérieure en PE ; une pochette par sachet PE EasyTear scellé ; 10 pochettes par sachet extérieur en PE scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (100 paires)
Résistant à Produits chimiques
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 600 mm
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lot21-2606 Type de certificatCertificat de stérilité Date15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Numéro de lot21-2194 Type de certificatCertificat de stérilité Date15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Numéro de lot21-2035 Type de certificatCertificat de stérilité Date15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Numéro de lot21-2606 Type de certificatCertificat de conformité Date15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Numéro de lot21-2194 Type de certificatCertificat de conformité Date15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Nitramax™ >