Learn More
Ansell Masque facial à boucle non stérile BioClean™ MEA
Le masque facial à boucle non stérile Ansell™ BioClean™ MEA est fabriqué à partir de matériaux compatibles avec les salles blanches afin de réduire la contamination dans l’environnement contrôlé.
Marque: Ansell MEA210-0
797.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Filtre bactérien et particulaire à haut efficacité
- Barrette nasale malléable entièrement fermée
- Bords soudés par ultrasons
- Fabriqué dans un établissement avec certifications ISO 9001:2015.
- Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB.
- Échantillonnage et inspection conformément à la norme ISO 2859-3:1994
- Testé conformément à la norme ASTM F2101 pour l’efficacité de filtration bactérienne (BFE)
- Couche de revêtement interne : Polypropylène/polyéthylène non tissé (hygroscopique)
- Couche filtrante Polypropylène fondu-soufflé
- Couche de revêtement externe : Polypropylène/polyéthylène non tissé (hydrophobe)
- Fixations : Boucles en polyuréthane sans latex (MEA 210-2 fournies avec une fixation à clip en plastique bleu)
- Barrette nasale : Acier revêtu de plastique
Spécification
Masque facial | |
Non stérile | |
0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (EFB) | |
210 mm | |
100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par carton (2000 pièces) | |
95 mm |
Blanc | |
Oui | |
Oui | |
MEA210-0 | |
Bulk Packaged |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.