Learn More
Ansell Masque facial à boucle non stérile BioClean™ MEA
Code produit. p-7162369
Click to view available options
Quantité d’emballage:
100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par carton (2000 pièces)
MEA 210-2 (individuel avec clip bleu)
Conditionnement:
600 pièces
Code produit. 15228258
Marque: Ansell MEA2102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le masque facial à boucle non stérile Ansell™ BioClean™ MEA est fabriqué à partir de matériaux compatibles avec les salles blanches afin de réduire la contamination dans l’environnement contrôlé.
  • Filtre bactérien et particulaire à haut efficacité
  • Barrette nasale malléable entièrement fermée
  • Bords soudés par ultrasons
  • Fabriqué dans un établissement avec certifications ISO 9001:2015.
  • Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB.
  • Échantillonnage et inspection conformément à la norme ISO 2859-3:1994
  • Testé conformément à la norme ASTM F2101 pour l’efficacité de filtration bactérienne (BFE)
  • Couche de revêtement interne : Polypropylène/polyéthylène non tissé (hygroscopique)
  • Couche filtrante Polypropylène fondu-soufflé
  • Couche de revêtement externe : Polypropylène/polyéthylène non tissé (hydrophobe)
  • Fixations : Boucles en polyuréthane sans latex (MEA 210-2 fournies avec une fixation à clip en plastique bleu)
  • Barrette nasale : Acier revêtu de plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Masque facial
Couleur Blanc
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Efficacité de filtre 0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (EFB)
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 210 mm
Modèle MEA210-2
Quantité d’emballage MEA 210-2 (individuel avec clip bleu)
Type d’emballage Individually Packaged with Blue Clip
Largeur (métrique) 95 mm
Afficher plus Afficher moins
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.