Learn More
Ansell Gants en latex pour salles blanches BioClean™ Legion BLA3
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- AQL 1,5
- 16 po (400 mm) Ambidextre
- Longueur coude pour plus de protection
- Texturé pour une meilleure préhension
- Non poudré, manchette ourlée
- Moins de 50 μg/gramme
- Le latex offre une flexibilité et un confort excellent
- Traité pour assurer la conformité à la norme ISO 5
- Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3) et EN 374-1, 2 et 3:2003
- Conformément à la norme ISO 2859
- Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE Article 11b. Traité dans un environnement de salle blanche ISO classe 5 certifié NEBB
Specifications
Specifications
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Show More |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Nitritex Bioclean glove range
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
25-0381 | Certificat de conformité | 01/04/2025 | BLA301-S |
25-0233 | Certificat de conformité | 01/04/2025 | BLA301-S |
24-3094 | Certificat de conformité | 25/02/2025 | BLA301-S |
24-0720 | Certificat de conformité | 18/02/2025 | BLA301-S |
24-0190 | Certificat de conformité | 18/02/2025 | BLA301-S |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell Gants en latex pour salles blanches BioClean™ Legion BLA3 >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction