Learn More
Nitritex™ Gants en latex pour salle blanche BioClean Legacy™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Particules : Traité dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4.
- Propriétés physiques : Conformes aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et des normes européennes relatives aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3) et EN 374-1, 2 et 3:2003.
- Stérile : Non stériles
- Systèmes de qualité : fabriqués dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE article 11b. Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifiés NEBB.
- Échantillonnage et inspection : Conformément à la norme ISO 2859.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 et 89/686/CEE, certifié NEBB ISO Classe 4, ISO 2859 |
| Classification | Catégorie 3 - Équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive EPI 89/686/CEE |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Oui |
| Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants pour salle blanche |
| Dimensions | S |
| Afficher plus |