Learn More
Nitritex™ Papier bond pour salle blanche BioClean ISO Leaf™
Offre des performances sans latex dans les environnements critiques. Le papier bond pour salle blanche BioClean ISO Leaf™ Nitritex™ est résistant à la chaleur et compatible avec la norme ISO de classe 4. Il est disponible en 5 couleurs.
23.30€ - 153.00€
Spécification
Réglé Non
Dimensions (L x l) 297 x 210 mm
Longueur (métrique) 297 mm
Largeur (métrique) 210 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
17419383
Afficher les documents Détails de la promotion
Nitritex™
BICP-A4B80
Bleu
23.30€
250 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15288158
Afficher les documents
Nitritex™
BICP-A4B80
Bleu N/A N/A N/A
15298158
Afficher les documents
Nitritex™
BICP-A4G80
Vert N/A N/A N/A
17429383
Afficher les documents Détails de la promotion
Nitritex™
BICP-A4G80
Vert
23.30€
250 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17439383
Afficher les documents Détails de la promotion
Nitritex™
BICP-A4P80
Rose
24.12€
250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15208168
Afficher les documents
Nitritex™
BICP-A4P80
Rose N/A N/A N/A
17358383
Afficher les documents Détails de la promotion
Nitritex™
BICP-A4W80
Blanc
23.30€
250 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15218168
Afficher les documents
Nitritex™
BICP-A4W80
Blanc N/A N/A N/A
15228168
Afficher les documents
Nitritex™
BICP-A4Y80
Jaune N/A N/A N/A
17449383
Afficher les documents Détails de la promotion
Nitritex™
BICP-A4Y80
Jaune
23.30€
250 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
Description
  • Fournit des reproductions nettes et claires
  • Sans latex et résistant à la chaleur
  • Traité pour garantir la compatibilité avec la norme ISO de classe 4
  • Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001:2008
  • Numéro de lot inclus dans le sachet et le carton pour assurer la traçabilité
  • Entreposer dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière directe du soleil
  • Plage de stockage idéale : 20 - 70 % d’humidité, 10 - 40°C
Spécification
Spécification
Non
297 mm
ISO 9001:2015
Papier bond pour salle blanche
A4
297 x 210 mm
210 mm
Oui
250 feuilles/boîte en PE scellée
80 g/m², ± 3 g
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Papier bond pour salle blanche BioClean ISO Leaf™