Learn More
Nitritex™ Papier bond pour salle blanche BioClean ISO Leaf™
Code produit. 15298158
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
250 pièces
2500 pièces
Code produit. 15298158
Marque: Nitritex™ BICPA4G80
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre des performances sans latex dans les environnements critiques. Le papier bond pour salle blanche BioClean ISO Leaf™ Nitritex™ est résistant à la chaleur et compatible avec la norme ISO de classe 4. Il est disponible en 5 couleurs.
  • Fournit des reproductions nettes et claires
  • Sans latex et résistant à la chaleur
  • Traité pour garantir la compatibilité avec la norme ISO de classe 4
  • Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001:2008
  • Numéro de lot inclus dans le sachet et le carton pour assurer la traçabilité
  • Entreposer dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière directe du soleil
  • Plage de stockage idéale : 20 - 70 % d’humidité, 10 - 40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réglé Non
Couleur Vert
Dimensions (L x l) 297 x 210 mm
Longueur (métrique) 297 mm
Largeur (métrique) 210 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Papier ordinaire Oui
Type de produit Papier bond pour salle blanche
Quantité 250 feuilles/boîte en PE scellée
Dimensions A4
Poids (métrique) 80 g/m², ± 3 g