Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 300
Séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles.
655.00€ - 2524.79€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
Porosité | 300 Å |
Type d’USP | L59 |
Phase stationnaire | Diol (OH) |
Type de colonne | Exclusion stérique |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16536130
|
Thermo Scientific™
73505-307846A |
5 μm | 7,8 mm | 300 mm | Colonne préparative, standard |
2524.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16681674
|
Thermo Scientific™
73505-157846A |
5 μm | 7,8 mm | 150 mm | Colonne préparative, standard |
1532.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16671674
|
Thermo Scientific™
73505-037821A |
5 μm | 7,8 mm | 30 mm | Pré-colonne préparative |
663.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10301365
|
Thermo Scientific™
73505-037821 |
5 µm | 7,8 mm | 30 mm | Colonne de protection |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10119134
|
Thermo Scientific™
73505-157846 |
5 μm | 7,8 mm | 150 mm | Colonne haute température |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10434413
|
Thermo Scientific™
73505-307846 |
5 µm | 7,8 mm | 300 mm | Colonne haute température |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16328616
|
Thermo Scientific™
73505-059270A |
5 μm | 20 mm | 50 mm | Colonne préparative, standard |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 7 000 et 1 200 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
Avantages de la colonne HPLC BioBasic™ PREP SEC 300 :
- Couvrent la séparation d’analytes sur une large plage de poids moléculaire
- Colonnes à haute efficacité bénéficiant d’une longue durée de vie
- Mécanisme d’interaction simple basé sur la forme et la taille moléculaire
- Excellentes pour la purification des échantillons
- Développement de méthodes aisé, phases mobiles simples
- Taille des pores : 300 Å
Informations de commande :
Pour plus d’informations sur les grandes quantités de produits, veuillez nous contacter.
Spécification
5 μm | |
L59 | |
Exclusion stérique |
300 Å | |
Diol (OH) | |
Exclusion stérique |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.