Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 300
Séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles.
Marque: Thermo Scientific™ 73505-157846A
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 7 000 et 1 200 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
Avantages de la colonne HPLC BioBasic™ PREP SEC 300 :
- Couvrent la séparation d’analytes sur une large plage de poids moléculaire
- Colonnes à haute efficacité bénéficiant d’une longue durée de vie
- Mécanisme d’interaction simple basé sur la forme et la taille moléculaire
- Excellentes pour la purification des échantillons
- Développement de méthodes aisé, phases mobiles simples
- Taille des pores de 300 Å
Informations de commande :
Pour plus d’informations sur les grandes quantités de produits, veuillez nous contacter.
Spécification
Colonne préparative, standard | |
Exclusion sérique préparative | |
4 300 psi (295 bars) | |
2 à 8 | |
100 m²/g | |
L59 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Exclusion stérique | |
Exclusion stérique |
7,8 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
Diol (OH) | |
> 2 % | |
Non | |
Chromatographie préparative |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.