Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 300
Séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles.
Marque: Thermo Scientific™ 73505-307846
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 7 000 et 1 200 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
- Couvre la séparation d’analytes sur une large plage de poids moléculaire
- Longue durée de vie et efficacité élevée des colonnes
- Mécanisme d’interaction simple basé sur la taille et la forme moléculaire
- Excellentes pour la préparation des échantillons
- Développement de méthodes aisé, phases mobiles simples
- Porosité de 300 Å
Informations de commande :
Pour plus d’informations sur les grandes quantités de produits, veuillez nous contacter.
Spécification
Colonne haute température | |
300 mm | |
5 µm | |
L59 | |
BioBasic | |
Exclusion stérique | |
Colonne haute température |
7,8 mm | |
400 bars | |
300 Å | |
Diol | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
Size Exclusion |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.