Learn More
Alla France™ Thermomètre à immersion totale Bio-Temp™
88.75€ - 108.00€
Spécification
Remplissage du flacon | Liquide bleu |
---|---|
Type d’immersion | Immersion totale |
Longueur (métrique) | 460 mm |
Type de produit | Thermomètre Bio-Temp |
Température min. (métrique) | - 1°C |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11842522
|
Alla France™
5162T051-qp |
-1°C à +51°C |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11852522
|
Alla France™
5162T101-qp |
-1°C à +101°C |
88.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Thermomètre (sans mercure)• Thermomètre alcool liquide rouge
Spécification
Liquide bleu | |
460 mm | |
- 1°C | |
0,2°C |
Immersion totale | |
Thermomètre Bio-Temp | |
±0,6°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alla France™ Thermomètre à immersion totale Bio-Temp™