Learn More
Alla France™ Thermomètre à immersion totale Bio-Temp™
Marque: Alla France™ 5162T101-qp
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermomètre (sans mercure)• Thermomètre alcool liquide rouge
Spécification
Liquide bleu | |
460 mm | |
101°C | |
-1°C à +101°C | |
0,2°C |
Immersion totale | |
Thermomètre Bio-Temp | |
- 1°C | |
±0,6°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alla France™ Thermomètre à immersion totale Bio-Temp™ > Plage de Plage : -1 à 101°C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu