Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode Synergy LX
Le lecteur multimode Synergy LX Bio Tek Instruments est un lecteur multimode à faible coût et facile d’utilisation qui examine les dosages sur microplaques de point final les plus courants
Marque: Agilent BioTek SLXFA-SN
17817.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24302" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le lecteur multimode Synergy LX de BioTek automatise de nombreux dosages courants sur microplaques.La conception optique de haute qualité garantit d’excellentes données en modes de détection d’absorbance, de fluorescence et de luminescence.Ce système abordable est idéal pour de nombreux tests courants, notamment la quantification des acides nucléiques et des protéines, ELISA, BCA, Bradford et la viabilité cellulaire.
L’affichage des données, la sortie vers un lecteur flash USB, une imprimante ou le logiciel Gen5 font de Synergy LX une station de travail polyvalente pour les essais.La grande interface utilisateur à écran tactile et le logiciel embarqué simplifient la programmation et font gagner du temps dans l’exploitation des essais en microplaques et en microvolumes.
Certifications
Marquage CE et TUV. Conformes RoHS.
Prestations de service
12 mois
Spécification
200 à 900 nm | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
38,1 cm | |
96 puits : 24 s, 384 puits : 76 s | |
Passe-bande pour monochromateur | |
12 po | |
30,5 cm | |
Absorbance, fluorescence, luminescence | |
Lecteur de microplaques multimode | |
0,001 DE | |
2 | |
1 an | |
27 lb | |
15 po | |
Photodiode, PMT | |
Flash au xénon |
Longueur d’onde : ±2 nm ; densité optique : < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 2,5 | |
≤5 nm | |
15 in | |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
Quantification des acides nucléiques et des protéines, ELISA, BCA, Bradford et viabilité cellulaire | |
50/60 Hz | |
lt; 1 % de 0 à 2,5 D.O. | |
SLXFA | |
Alimentation 24 VCC compatible avec l’alimentation secteur de 100/240 VCA à 50/60 Hz, 60 W (max.) | |
Intensité de fluorescence : Fluorescéine 2 pM ; luminescence : 10 ATP amol | |
Français | |
100/240 V | |
12,3 kg | |
38,1 cm | |
Analyse complète des données et rapports (sous contrôle Gen5) | |
Point final, Kinetric, Balayage de surface, Balayage spectral d’absorbance |