Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode Synergy LX
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8498021 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Technologie de mesure:
Absorbance
Absorbance, fluorescence, luminescence
Fluorescence, luminescence
Comprend:
Absorbance
Absorbance, fluorescence, luminescence
Fluorescence, luminescence
Logiciel intégré Gen5
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17247829
Marque: Agilent BioTek SLXASN
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le lecteur multimode Synergy LX Bio Tek Instruments est un lecteur multimode à faible coût et facile d’utilisation qui examine les dosages sur microplaques de point final les plus courants
Le lecteur multimode Synergy LX de BioTek automatise de nombreux dosages courants sur microplaques.La conception optique de haute qualité garantit d’excellentes données en modes de détection d’absorbance, de fluorescence et de luminescence.Ce système abordable est idéal pour de nombreux tests courants, notamment la quantification des acides nucléiques et des protéines, ELISA, BCA, Bradford et la viabilité cellulaire.
L’affichage des données, la sortie vers un lecteur flash USB, une imprimante ou le logiciel Gen5 font de Synergy LX une station de travail polyvalente pour les essais.La grande interface utilisateur à écran tactile et le logiciel embarqué simplifient la programmation et font gagner du temps dans l’exploitation des essais en microplaques et en microvolumes.
Certifications
Marquage CE et TUV. Conformes RoHS.
Garantie
12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme d’absorbance 200 à 900 nm
Précision Longueur d’onde : ±2 nm ; densité optique : < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 2,5
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Bande passante ≤5 nm
Profondeur (métrique) 38,1 cm
Profondeur (impériale) 15 in
Vitesse de mesure 96 puits : 24 s, 384 puits : 76 s
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Sélection de la longueur d’onde Monochromateur
Filtres Passe-bande pour monochromateur
À utiliser avec (application) Quantification des acides nucléiques et des protéines, ELISA, BCA, Bradford et viabilité cellulaire
Hauteur (impériale) 12 po
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 30,5 cm
Linéarité < 1 % de 0 à 2,5 de dia. ext.
Comprend Absorbance
Technologie de mesure Absorbance
Modèle SLXA
Type de produit Lecteur de microplaques multimode
Consommation électrique Alimentation 24 VCC compatible avec l’alimentation secteur de 100/240 VCA à 50/60 Hz, 60 W (max.)
Résolution 0,001 DE
Sensibilité Intensité de fluorescence : Fluorescéine 2 pM ; luminescence : 10 ATP amol
Connexions USB 2
Versions linguistiques des logiciels Français
Garantie 1 an
Tension 100/240 V
Poids (impériale) 27 lb
Poids (métrique) 12,3 kg
Largeur (impériale) 15 po
Largeur (métrique) 38,1 cm
Type de détecteur Photodiode, PMT
Software Type Analyse complète des données et rapports (sous contrôle Gen5)
Source lumineuse Flash au xénon
Reading Options Point final, Kinetric, Balayage de surface, Balayage spectral d’absorbance