Learn More
Micronova™ BinLiners™, Irradiated
Made from FDA-compliant LDPE, BinLiners™ are available in thicknesses of 1 - 6 mm and can contain volumes from 8 - 209 L. Supply options include flat pack, plastic core rolls, individual bags or bulk packs.
Marque:  Micronova™ BL2-1016IRBB
Code produit. 17265764
  • 25.60€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Product Type: Bin Liner
  • Material: LDPE
  • Color: Clear
  • Thickness: 2 mm
  • Capacity (Metric): 4 L (1 gal.)
  • Dimensions: 25.4 x 40.6 cm (10 x 16 in.)
  • Shape: Flat Seal (No Pleats at Bottom, Fits All Containers)
  • Sterile: Yes
  • Sterilization Method: Irradiation (Minimum Dose: 25 kGy)
  • Packing: 10 liners per double bag
  • For Use with (Application): Material disposal or transfer, or as a lightweight protective equipment cover
Spécification
Spécification
Bucket Liner
PEBD
1 gal
Clear
Single-use
Bin Liner Stands
200/Cs.
Stérile
2 mm
4 L
Not Autoclavable
FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; Manufacturing: ISO 9001; SAL: 10-6
25.4 x 40.6 cm (10 x 16 in.)
Material Disposal or Transfer, or as a Lightweight Protective Equipment Cover
10 Liners/Double Bag
Flat Seal (No Pleats at Bottom, Fits All Containers)
Irradiation (Minimum Dose: 25 kGy)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot043211-000 Type de certificatCertificat de qualité Date26/06/2024 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Numéro de lot042291-000 Type de certificatCertificat de qualité Date18/02/2024 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Numéro de lot035203-000 Type de certificatCertificat de qualité Date12/07/2023 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Numéro de lot033074-000 Type de certificatCertificat de qualité Date14/07/2022 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Numéro de lot032316-000 Type de certificatCertificat de qualité Date28/06/2022 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Nom du produit
Micronova™ BinLiners™, Irradiated > Irradiated Bin Liner