Learn More
Applied Biosystems™ Tampon de séquençage 5X BigDye™ Terminator v1.1 et v3.1
Ce tampon de séquençage est optimisé pour une utilisation avec les kits de séquençage des cycles BigDye™ Terminator v1,1 et v3,1.
62.50€ - 16270.00€
Spécification
Tampon | Tampon de séquençage |
---|---|
Concentration | 5X |
Contenu et stockage | À stocker entre 2° et 8°C. |
À utiliser avec (application) | Séquençage standard |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15768289
|
Applied Biosystems™
4336697 |
1 mL |
86.25€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15791816
|
Applied Biosystems™
4336699 |
28 mL |
1928.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15879776
|
Applied Biosystems™
4336701 |
233 mL |
16270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939182
|
Applied Biosystems™
4336699 |
28 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15929182
|
Applied Biosystems™
4336697 |
1 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16355292
|
Applied Biosystems™
4336701 |
233 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Optimisé pour une utilisation avec les kits de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v1,1 et v3,1.Order Info
À l’unité
Specifications
Tampon de séquençage | |
À stocker entre 2° et 8°C. | |
Température ambiante |
5X | |
Séquençage standard | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche