Learn More
Applied Biosystems™ Tampon de séquençage 5X BigDye™ Terminator v1.1 et v3.1
Ce tampon de séquençage est optimisé pour une utilisation avec les kits de séquençage des cycles BigDye™ Terminator v1,1 et v3,1.
Brand: Applied Biosystems™ 4336697
73.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Additional Details : Poids : 0.00230kg
Description
- Optimisé pour une utilisation avec les kits de séquençage cyclique BigDye™ Terminator
Order Info
Pièce
Specifications
Tampon de séquençage | |
À stocker entre 2° et 8°C. | |
Séquençage standard | |
Tampon de séquençage | |
Température ambiante |
5X | |
GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3500, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur génétique 3130xl, analyseur génétique 3500xL, analyseur d’ADN 3730 | |
BigDye™ | |
1 mL | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche