Learn More
Applied Biosystems™ Tampon de séquençage 5X BigDye™ Terminator v1.1 et v3.1
Ce tampon de séquençage est optimisé pour une utilisation avec les kits de séquençage des cycles BigDye™ Terminator v1,1 et v3,1.
Marque: Applied Biosystems™ 4336701
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.00230kg
Description
- Optimisé pour une utilisation avec les kits de séquençage cyclique BigDye™ Terminator
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Tampon de séquençage | |
À stocker entre 2° et 8°C. | |
Séquençage standard | |
233 mL | |
Liquide |
5X | |
3130xl, 3500, 3500xL, analyseur génétique, GeneAmp™ 9700 ; thermocycleur Veriti™ ; 3730, 3730xl, analyseur d’ADN | |
BigDye Terminator™, BigDye ™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche