Learn More
Fisherbrand™ Protections bêta
Protection contre les rayonnements Cleaver Scientific pour une protection contre les rayons bêta.
Marque: Fisherbrand™ CSR-S1OT
Description
- Disponibles en deux tailles, avec une base plate pour assurer la protection de la paillasse
- Fournis en petites, moyennes et grandes tailles et avec base incurvée d’une profondeur de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate 30x30 cm pour une protection sous paillasse
- Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
- Beta - Grand angle fixe 45° - Base incurvée 30 x 45 cm
- Offre une vision claire et non déformée, réduisant les effets lumineux et les ombres claires, en particulier lorsque l’utilisateur est en position assise
Spécification
Angle de 45deg; | |
Écran de protection bêta |