Learn More
Honeywell™ Chaussures FORCE (i)XTREM S3
Les chaussures Honeywell™ FORCE (i)XTREM S3 sont fabriquées en cuir pleine fleur résistant à l’eau.
Marque:  Honeywell™ 6246203-45/7
Code produit. 15876575
  • 159.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cuir pleine fleur résistant à l’eau
  • Collier ergonomique et languette rembourrée pour un confort optimisé
  • Gousset pour éviter la pénétration de l’eau et de la poussière
  • Doublure 3D respirante
  • Style Derby pour un meilleur ajustement dans toutes les tailles
  • Embout de sécurité sans métal
  • Insert anti-perforation sans métal
  • Semelle en PU / nitrile injectée
  • (I) contrôle de l’usure NTELLIGENT
  • EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Cuir
Polyuréthane et nitrile
Noir
45
Sans métal
Nom du produit
Honeywell™ Chaussures FORCE (i)XTREM S3 > Taille : 45