Learn More
Thermo Scientific™ Tablette en treillis métallique Heratherm
Tablette en treillis métallique pour fours Heratherm 180 l.
Marque: Thermo Scientific™ 50127766
131.89 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Tablette en treillis métallique pour fours Heratherm 180 l, comprend 2 supports de tablette
Tablette en treillis métallique Heratherm
Pour fours Heratherm 180 l
Comprend 2 supports de tablette
Spécification
Fours Heratherm 180 l | |
Accessoires pour étuves | |
Comprend 2 supports de tablette |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
7Heures
13Minutes
58Secondes
9