Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+ %, pour la biochimie Code produit.: 10082210
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. 10082210
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10082210
Marque: Thermo Scientific Chemicals 172580250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10191-18-1
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00007533
Clé InChI AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
CID PubChem 73243
ChEBI CHEBI:39045
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spécification
Absorbance 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm
Nom chimique ou matériau BES
Point de fusion 152.0°C to 154.0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à marron
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (100°C, 2 hrs)
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthane-1-acide sulfonique
Poids de la formule 213.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0396971 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number172581000,172580250,172585000
Numéro de lotA0405314 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number172581000,172580250,172585000
Numéro de lotA0414040 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number172581000,172580250,172585000
Numéro de lotA0442361 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2022 Catalog Number172581000,172580250,172585000
Numéro de lotA0436097 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2021 Catalog Number172581000,172580250,172585000
Identifiant produit
  • BES
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+ %, pour la biochimie >