Learn More
Feuille de béryllium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,4 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11347078
Feuille de béryllium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,4 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347078
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11347078
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014756.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-41-7
Formule moléculaire Be
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
Numéro MDL MFCD00134032
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
CID PubChem 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nom IUPAC béryllium
SMILES [Be]
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick, Vacuum tight
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.4%
Odeur Odorless
Poids ≈0.6g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS16I043 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2023 Catalog Number014756.FF,014756.FI
Numéro de lotI22X042 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014756.FF,014756.FI
Numéro de lotN06B050 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014756.FF,014756.FI
Numéro de lotC08J06 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014756.FF,014756.FI
Numéro de lotY16E028 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number014756.FF,014756.FI
Nom du produit
Feuille de béryllium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,4 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >