Learn More
Feuille de béryllium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,4 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361148
Feuille de béryllium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,4 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361148
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11361148
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010105.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-41-7
Formule moléculaire Be
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
Numéro MDL MFCD00134032
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
CID PubChem 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nom IUPAC béryllium
SMILES [Be]
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick, Vacuum tight
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.4%
Odeur Odorless
Poids ≈0.12g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY26K014 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog Number010105.FF,010105.FI
Numéro de lotY26K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog Number010105.FF,010105.FI
Numéro de lotM28I040 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010105.FF,010106.FI,010105.FI
Numéro de lotP22I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010105.FF,010106.FI,010105.FI
Numéro de lotP14A067 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010105.FF,010106.FI,010105.FI
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Beryllium foil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Feuille de béryllium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,4 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >