Learn More
Feuille de béryllium, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11308758
Feuille de béryllium, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308758
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11308758
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041613.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Non étanche aux gaz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-41-7
Formule moléculaire Be
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
Numéro MDL MFCD00134032
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
CID PubChem 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nom IUPAC béryllium
SMILES [Be]
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium foil
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) thick, Not certified pinhole free
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Poids ≈0.058g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT16F026 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2022 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
Numéro de lotN23I052 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
Numéro de lotY01C049 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
Numéro de lotD04N40 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
Numéro de lotH26T015 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
Nom du produit
Feuille de béryllium, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >