Learn More
Bromure de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
11.00€ - 283.41€
Identifiants chimiques
CAS 100-39-0
Numéro MDL MFCD00000172
Clé InChI AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
CID PubChem 7498
ChEBI CHEBI:59858
Nom IUPAC bromomethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10038531
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105870050
5 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10418440
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105871000
100 mL Flacon en verre
56.58€
100mL
10366260
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105875000
500 mL Flacon en verre
165.83€
500mL
10767583
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105870010
1 L Flacon en verre
283.41€
1L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
Spécification
Identifiants chimiques
100-39-0
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
7498
bromomethylbenzene
MFCD00000172
benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
CHEBI:59858
C1=CC=C(C=C1)CBr
Spécification
Benzyl bromide
100-39-0
100.0
Authentic
C7H7Br
1.5745 to 1.5765 (20°C, 589nm)
05, 306
15, 1131
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
bromomethylbenzene
7498
171.04
Liquid
98%
97.5
Incolore à jaune
98%
C6H5CH2Br
MFCD00000172
05,25; 13,51
benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
C1=CC=C(C=C1)CBr
171.037
CHEBI:59858
≥97.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-847-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XS7965000
missing translation for 'tsca' : TSCA