Learn More
Bromure de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10038531
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-39-0
Numéro MDL MFCD00000172
Clé InChI AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
CID PubChem 7498
ChEBI CHEBI:59858
Nom IUPAC bromomethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl bromide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7Br
Formule linéaire C6H5CH2Br
Indice de réfraction 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 306
Fieser 05,25; 13,51
Merck Index 15, 1131
Poids moléculaire (g/mol) 171.037
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid