Learn More
Bromure de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10767583
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-39-0
Numéro MDL MFCD00000172
Clé InChI AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
CID PubChem 7498
ChEBI CHEBI:59858
Nom IUPAC Bromométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl bromide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -2°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4300g/mL
Point d’ébullition 198.0°C to 199.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7Br
Formule linéaire C6H5CH2Br
Indice de réfraction 1.5742 to 1.5762
Quantité 1 L
Beilstein 05, 306
Fieser 05,25; 13,51
Merck Index 15, 1131
Gravité spécifique 1.43
Informations sur la solubilité Solubility in water: 436 mg/l (25°C). Other solubilities: slowly decomposes, soluble in alcohol, benzene and ether
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.