Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN en quartz à paroi fine
Les tubes RMN de précision en quartz Wilmad présentent un taux d’expansion thermique extrêmement faible et une résistance à la traction élevée, ce qui les rendent 14 fois plus robustes pendant le processus de refroidissement ou de chauffage que les tubes en verre de classe A, type 1
308.00€ - 444.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 4,936±0,0065 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 4,2065±0,0065 mm |
Épaisseur (métrique) de paroi | 0,38 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15328868
|
Wilmad-LabGlass™
66307-0575 |
507-PP-7QTZ-5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15338868
|
Wilmad-LabGlass™
66307-0585 |
507-PP-8QTZ-5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15358868
|
Wilmad-LabGlass™
66307-0595 |
507-PP-9QTZ-5 |
432.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15338998
|
Wilmad-LabGlass™
66507-0575 |
528-PP-7QTZ-5 |
405.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15348998
|
Wilmad-LabGlass™
66507-0585 |
528-PP-8QTZ-5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15358998
|
Wilmad-LabGlass™
66507-0595 |
528-PP-9QTZ-5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15389018
|
Wilmad-LabGlass™
66607-0575 |
535-PP-7QTZ-5 |
444.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15399018
|
Wilmad-LabGlass™
66607-0585 |
535-PP-8QTZ-5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15309028
|
Wilmad-LabGlass™
66607-0595 |
535-PP-9QTZ-5 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.- Le quartz naturel maintient un taux de transmission supérieur à 85 % (10 mm d’épaisseur, en tenant compte de la perte de réflexion) au-dessus de 265 nm et il est donc recommandé d’utiliser ces tubes en quartz dans les études photochimiques
- La moitié de la constante diélectrique du verre Pyrex (TM) permet d’améliorer le facteur de qualité
- Une densité de bore faible inférieure ou égale à 0,1 ppm garantit un bruit de fond propre dans les études RMN utilisant le bore-11
- La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
- Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision en quartz présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement
- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
4,936±0,0065 mm | |
4,2065±0,0065 mm | |
0,38 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN en quartz à paroi fine