Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN en quartz à paroi fine
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Modèle:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Conditionnement:
Pack de 5
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
- Le quartz naturel maintient un taux de transmission supérieur à 85 % (10 mm d’épaisseur, en tenant compte de la perte de réflexion) au-dessus de 265 nm et il est donc recommandé d’utiliser ces tubes en quartz dans les études photochimiques
- La moitié de la constante diélectrique du verre Pyrex (TM) permet d’améliorer le facteur de qualité
- Une densité de bore faible inférieure ou égale à 0,1 ppm garantit un bruit de fond propre dans les études RMN utilisant le bore-11
- La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
- Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision en quartz présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement
- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Spécification
| Camber (Metric) | 25 µm |
| Concentricity (Metric) | 51 µm |
| Longueur (métrique) | 203,2 mm |
| Matériau | Quartz |
| Type de produit | High Precision NMR Sample Tube |
| Diamètre (métrique) externe | 4,936±0,0065 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4,2065±0,0065 mm |
| Intensité de champ | 300 MHz |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0,38 mm |
| Afficher plus |