Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN en quartz à paroi fine
Code produit. 15328868 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Modèle:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Conditionnement:
Pack de 5
Code produit. 15328868
Marque: Wilmad-LabGlass™ 663070575
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les tubes RMN de précision en quartz Wilmad présentent un taux d’expansion thermique extrêmement faible et une résistance à la traction élevée, ce qui les rendent 14 fois plus robustes pendant le processus de refroidissement ou de chauffage que les tubes en verre de classe A, type 1
 Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
  • Le quartz naturel maintient un taux de transmission supérieur à 85 % (10 mm d’épaisseur, en tenant compte de la perte de réflexion) au-dessus de 265 nm et il est donc recommandé d’utiliser ces tubes en quartz dans les études photochimiques
  • La moitié de la constante diélectrique du verre Pyrex (TM) permet d’améliorer le facteur de qualité
  • Une densité de bore faible inférieure ou égale à 0,1 ppm garantit un bruit de fond propre dans les études RMN utilisant le bore-11
  • La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
  • Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision en quartz présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement 
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Camber (Metric) 25 µm
Concentricity (Metric) 51 µm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Quartz
Type de produit High Precision NMR Sample Tube
Diamètre (métrique) externe 4,936±0,0065 mm
Diamètre (métrique) interne 4,2065±0,0065 mm
Intensité de champ 300 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,38 mm
Modèle 507-PP-7QTZ-5