Learn More
Bel-Art™ Sachets pour déchets à risque biologique SP Scienceware™ Super
Protège contre les déchirures et les fuites dangereuses.Les sachets pour déchets présentant un risque biologique SP Scienceware™ Super sont pourvus d’un indicateur de stérilisation qui s’assombrit en cas d’exposition à une stérilisation à la vapeur pendant 20 minutes.
293.00€ - 908.00€
Spécification
Couleur | Rouge orangé |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Comprend | Symbole de danger biologique standard et recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol |
À utiliser avec (application) | Sachets offrant une grande résistance aux chocs et demeurant fonctionnels à des températures extrêmes ; réduisent le temps de traitement en autoclave |
Épaisseur | 2 mil |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17662085
|
Bel-Art™
F13165-1419 |
19 x 14 po (48 x 36 cm) |
293.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10287083
|
Bel-Art™
F13165-2535 |
35 x 64 cm (35 x 25 in) |
745.06€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17672085
|
Bel-Art™
F13165-1923 |
23 x 19 po (58 x 48 cm) |
376.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17692085
|
Bel-Art™
F13165-3748 |
37 x 48 in (94 x 122 cm) |
667.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17682085
|
Bel-Art™
F13165-3138 |
31 x 38 in (79 x 96 cm) |
908.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Protège contre les déchirures et les fuites dangereuses
- Les sacs rouge orange portent le symbole de danger biologique standard et les recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol
- Sacs à usage très intensif en polymère mixte de 2 mil d’épaisseur
- Autoclavables à 121°C (250°F)
- Le patch indicateur de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est exposé à la stérilisation à la vapeur
Spécification
Rouge orangé | |
Symbole de danger biologique standard et recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol | |
2 mil | |
Sachet pour l’élimination de matières contaminées |
Autoclavable | |
Sachets offrant une grande résistance aux chocs et demeurant fonctionnels à des températures extrêmes ; réduisent le temps de traitement en autoclave | |
polymère |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Sachets pour déchets à risque biologique SP Scienceware™ Super