Learn More
Bel-Art™ Sachets pour déchets à risque biologique SP Scienceware™ Super
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
19 x 14 po (48 x 36 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
31 x 38 in (79 x 96 cm)
35 x 64 cm (35 x 25 in)
37 x 48 in (94 x 122 cm)
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Description
- Protège contre les déchirures et les fuites dangereuses
- Les sacs rouge orange portent le symbole de danger biologique standard et les recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol
- Sacs à usage très intensif en polymère mixte de 2 mil d’épaisseur
- Autoclavables à 121°C (250°F)
- Le patch indicateur de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est exposé à la stérilisation à la vapeur
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 45 gal. |
| Couleur | Rouge orangé |
| Dimensions (L x l) | 37 x 48 in (94 x 122 cm) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | Symbole de danger biologique standard et recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol |
| À utiliser avec (application) | Sachets offrant une grande résistance aux chocs et demeurant fonctionnels à des températures extrêmes ; réduisent le temps de traitement en autoclave |
| Épaisseur | 2 mil |
| Matériau | Polymère |
| Type de produit | Sachet pour l’élimination de matières contaminées |