Learn More
Bel-Art™ Sachets pour déchets à risque biologique SP Scienceware™ Super
Code produit. 17662085 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
19 x 14 po (48 x 36 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
31 x 38 in (79 x 96 cm)
35 x 64 cm (35 x 25 in)
37 x 48 in (94 x 122 cm)
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 17662085
Marque: Bel-Art™ F131651419
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protège contre les déchirures et les fuites dangereuses.Les sachets pour déchets présentant un risque biologique SP Scienceware™ Super sont pourvus d’un indicateur de stérilisation qui s’assombrit en cas d’exposition à une stérilisation à la vapeur pendant 20 minutes.
  • Protège contre les déchirures et les fuites dangereuses
  • Les sacs rouge orange portent le symbole de danger biologique standard et les recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol
  • Sacs à usage très intensif en polymère mixte de 2 mil d’épaisseur
  • Autoclavables à 121°C (250°F)
  • Le patch indicateur de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est exposé à la stérilisation à la vapeur
Informations sur la commande
Boîte de 200 sachets
Spécification
Capacité (métrique) 165 L
Type de bouchon Zip Tie
Capacité (impériale) 43.6 gal.
Couleur Rouge orangé
Dimensions (L x l) 19 x 14 po (48 x 36 cm)
Jetable Single-use
Longueur (métrique) 48 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 36 cm
Autoclavable Autoclavable
Comprend Symbole de danger biologique standard et recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol
À utiliser avec (application) Sachets offrant une grande résistance aux chocs et demeurant fonctionnels à des températures extrêmes ; réduisent le temps de traitement en autoclave
Largeur (impériale) 14 in
Longueur (impériale) 19 in
Épaisseur 2 mil
Matériau polymère
Type de produit Sachet pour l’élimination de matières contaminées