Learn More
Bel-Art™ Portoirs à glace pour microtubes à centrifuger en polystyrène SP Scienceware™
Pour les procédures ou le stockage sur paillasse à température stable
110.29€ - 140.00€
Spécification
Type de produit | Portoir à glace pour microtubes à centrifuger |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Gris / blanc |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16894066
|
Bel-Art™
H18901-0000 |
Pour tubes 400 ml |
110.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12366503
|
Bel-Art™
H18907-0000 |
Pour tubes de 1,5 ml |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en deux parties : la partie supérieure possède des trous pour accueillir les tubes ; La partie inférieure contient de l’eau ou de la glace pilée pour refroidir les échantillons
- Styrène gris clair résistant aux chocs et facile à nettoyer
- Peut contenir 105 microtubes à centrifuger de 400μl ou d’autres tubes d’un diamètre de 8 mm Dimensions de 8,6 x 4,7 x 2,6 po (21,9 x 12,4 x 6,7 cm) (L x l x H)
- Empilable
- Peut contenir 120 microtubes à centrifuger de 1,5 ml ou d’autres tubes de 12 mm de diamètre
- Dimensions 16 x 5,6 x 2,2 po (40,6 x 14,3 x 5,7 cm) (L x l x H)
Spécification
Portoir à glace pour microtubes à centrifuger | |
Non autoclavable | |
Gris / blanc | |
PS |