Learn More
Bel-Art™ Portoirs à glace pour microtubes à centrifuger en polystyrène SP Scienceware™
Pour les procédures ou le stockage sur paillasse à température stable
Marque:  Bel-Art™ H18901-0000
Code produit. 16894066
  • 110.29€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure en deux parties : la partie supérieure possède des trous pour accueillir les tubes ; La partie inférieure contient de l’eau ou de la glace pilée pour refroidir les échantillons
  • Styrène gris clair résistant aux chocs et facile à nettoyer
Rack court (réf. fabricant N° 18901 0000)
  • Peut contenir 105 microtubes à centrifuger de 400 μl de 8 mm de diamètre. Dimensions de 21,9 x 12,4 x 6,7 cm (8,6 x 4,7 x 2,6 in) (L x l x H)
  • Empilable
Portoir long (réf. fabricant N° 18907 0000)
  • Peut contenir 120 microtubes à centrifuger de 1,5 ml ou d’autres tubes de 12 mm de diamètre
  • Dimensions 40,6 x 14,3 x 5,7 cm (16 x 5,6 x 2,2 in)
Spécification
Spécification
Portoir à glace pour microtubes à centrifuger
Gris / blanc
PS
Pour tubes 400 ml
8,5 x 4,87 x 2,62 po (21,6 x 12,4 x 6,7cm)
8,5 po
4,87 po
2,62 in
Non autoclavable
Tubes (400 ml)
105
12/boîte
21,6 cm
12,4 cm
6,7 cm