Learn More
Bel-Art™ Portoirs à glace pour microtubes à centrifuger en polystyrène SP Scienceware™
Pour les procédures ou le stockage sur paillasse à température stable
Marque: Bel-Art™ H18907-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en deux parties : la partie supérieure possède des trous pour accueillir les tubes ; La partie inférieure contient de l’eau ou de la glace pilée pour refroidir les échantillons
- Styrène gris clair résistant aux chocs et facile à nettoyer
- Peut contenir 105 microtubes à centrifuger de 400μl ou d’autres tubes d’un diamètre de 8 mm Dimensions de 8,6 x 4,7 x 2,6 po (21,9 x 12,4 x 6,7 cm) (L x l x H)
- Empilable
- Peut contenir 120 microtubes à centrifuger de 1,5 ml ou d’autres tubes de 12 mm de diamètre
- Dimensions 16 x 5,6 x 2,2 po (40,6 x 14,3 x 5,7 cm) (L x l x H)
Spécification
Portoir à glace pour microtubes à centrifuger | |
Gris / blanc | |
Pour tubes de 1,5 ml |
Non autoclavable | |
PS |