Learn More
Bel-Art™ Porte-sacs pour matières contaminées de paillasse SP Scienceware™
Économique et pratique, ce système de mise au rebut de paillasse est parfait pour recueillir quotidiennement les pointes de pipettes, les microtubes à centrifuger, etc.
Marque: Bel-Art™ F13193-0102
14.37 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Couvercle en plastique uniquement
Description
Économique et pratique, ce système de mise au rebut de paillasse est parfait pour recueillir quotidiennement les pointes de pipettes, les microtubes à centrifuger, etc.
- Cadre en fil d’acier rectangulaire pour tenir un sachet en PE de dimensions 22 x 28 cm (8,5 x 11 po)
- Disponible avec un revêtement époxy de couleur orange
- Fourni avec un couvercle en PP parfaitement ajusté pour maintenir le sachet solidement en place
- Réutilisable et permet le nettoyage à la main ou dans des lave-vaisselle automatiques
- Autoclavable
- Également utilisé avec les sachets autoclavables Clavies H13182-0812
Informations sur la commande
Pour le kit complet avec porte-sacs, couvercle et sachets pour matières contaminées, voir la réf. 11-394-310.
Spécification
Couvercle pour porte-sacs | |
Orange | |
Stocker, transporter ou expédier des déchets à risque biologique | |
Couvercle en plastique parfaitement ajusté uniquement | |
5 in |
Autoclavable | |
Oui | |
Porte-sacs pour matières à risque biologique | |
Polypropylène | |
12.7 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
0Minutes
9Secondes
22