Learn More
Bel-Art™ Système de boîte à gants portative SP Scienceware™
L’utilisateur et l’environnement externe sont protégés par le système de boîte de gants portatif SP Scienceware™, une armoire d’isolation portative légère et autonome.
Marque: Bel-Art™ H50028-0000
Includes: Fourni avec une paire de gants et deux bagues de serrage
Description
- La grande fenêtre en acrylique avec ronds de gants circulaires de 6 po permet de visualiser les opérations en toute sécurité ; Le port latéral de 8 po facilite l’insertion des matériaux et équipements
- Des gants en néoprène grande taille de 22 po de long (20 po une fois installés) sont inclus ; Assure une bonne protection contre la pénétration de gaz, de liquides ou de solides
- Les gants sont fixés aux orifices des ports circulaires de 6 po grâce à des bagues de serrage (incluses)
- Corps moulé en PEBD avec coins arrondis pour un nettoyage facile
Informations sur la commande
Dimensions (L x l x H) : 13 x 27 x 22 po (33 x 69 x 56 cm). Poids à l’expédition : 38 lb (17,2 kg). Des bagues de serrage (réf. fabricant 500290200) et des gants en néoprène (réf. fabricant 500290000) de rechange sont disponibles.
Spécification
Boîte de gants | |
Blanc | |
Trous d’évent, gant pour boîte à gants | |
1 | |
17,2 kg |
PEBD avec fenêtre en acrylique | |
33 cm | |
55 cm | |
126,5 L | |
68,5 cm |