Learn More
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Marque:  Bel Art™ M16807-2004
Code produit. 13462429
  • 172.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes seaux à glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliBec verseur pratique, bords anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage/liliCouvercle à clé et base parfaitement ajustés pour faciliter l’empilement/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/li/ul/p
Spécification
Spécification
17,9 cm
26,8 cm
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base
Uréthane
Seau à glace
2,5 L
Not Autoclavable
-196°C à 100°C
7,06 in
0,56 gal.
Légèrement texturé, antidérapant
10,56 in
Vert
24 Microtubes
No
Nom du produit
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade; > Vert ; 2,5 l