Learn More
Bel-Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
122.00€ - 159.00€
Spécification
Comprend | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base |
---|---|
Conception | Légèrement texturé, antidérapant |
Matériau | Uréthane |
Type | Seau à glace |
Gamme de températures | -196°C à 100°C |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Couleur | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Couleur | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13452429
|
Bel-Art™
M16807-2001 |
0,56 gal | 2,5 L | Bleu | 7,06 in |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13442429
|
Bel-Art™
M16807-2002 |
0,56 gal. | 2,5 L | Noir | 7,06 in |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13412439
|
Bel-Art™
M16807-4002 |
0,9 gal. | 4 L | Noir | 9 po |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13432429
|
Bel-Art™
M16807-2003 |
0,56 gal. | 2,5 L | Rouge | 7,06 in |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13462429
|
Bel-Art™
M16807-2004 |
0,56 gal. | 2,5 L | Vert | 7,06 in |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13492429
|
Bel-Art™
M16807-4003 |
0,9 gal. | 4 L | Rouge | 9 po |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13472429
|
Bel-Art™
M16807-4001 |
0,9 gal. | 4 L | Bleu | 9 in |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13402439
|
Bel-Art™
M16807-4004 |
0,9 gal. | 4 L | Vert | 9 po |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes seaux à glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliBec verseur pratique, bords anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage/liliCouvercle à clé et base parfaitement ajustés pour faciliter l’empilement/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/li/ul/pSpécification
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | |
Uréthane | |
-196°C à 100°C |
Légèrement texturé, antidérapant | |
Seau à glace |