Learn More
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Code produit. 13442429 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
4 L
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Hauteur (impériale):
7,06 in
9 in
9 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13442429
Marque: Bel Art™ M168072002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes seaux à glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliBec verseur pratique, bords anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage/liliCouvercle à clé et base parfaitement ajustés pour faciliter l’empilement/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/li/ul/p
Spécification
Hauteur (métrique) 17,9 cm
Hauteur (impériale) 7,06 in
Diamètre (métrique) 26,8 cm
Capacité (impériale) 0,56 gal.
Comprend Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base
Conception Légèrement texturé, antidérapant
Matériau Uréthane
Diamètre (impériale) 10,56 in
Type Seau à glace
Couleur Noir
Capacité (métrique) 2,5 L
Capacité 24 Microtubes
Autoclavable Not Autoclavable
Régulation de la température No
Gamme de températures -196°C à 100°C