Learn More
Bel-Art™ Pipettes II SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Avec une vanne d’écoulement rapide pour accélérer la distribution. Les pipeteurs Bel Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II ont un code couleur qui correspond à leur taille pour une identification aisée.
68.20€ - 86.80€
Spécification
Espacement de cônes réglable | Non |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Réutilisable |
À utiliser avec | Pipette sérologique |
Grip Type | Ergonomique |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302244
|
Bel-Art™
F37911-1102 |
Bleu | Pipettes jusqu’à 2 ml |
86.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11322244
|
Bel-Art™
F37911-1025 |
Rouge | Pipettes jusqu’à 25 ml |
82.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11312244
|
Bel-Art™
F37911-1110 |
Vert | Pipettes jusqu’à 10 ml |
68.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Tournez la molette moletée pour aspirer le liquide jusqu’au volume souhaité
- Appliquez une légère pression sur le levier de déblocage rapide pour une distribution rapide
- Tournez la molette pour une distribution progressive
- Les pipettes en verre ou en plastique sont facilement insérés dans un col unique avec les doigts de stabilisation pour un maintien sécurisé
- Les tailles ont un code couleur ; elles peuvent être désassemblées pour le nettoyage
Informations sur la commande
Pipettes vendues séparément.
Spécification
Non | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
Pipette Pump II | |
Non stérile |
Non autoclavable | |
Pipette sérologique | |
Polypropylène, caoutchouc de silicone | |
1 | |
Remplisseur de pipettes à écoulement rapide |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Pipettes II SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™