Learn More
Bel-Art™ Pipettes II SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
À utiliser avec (application):
Pipettes jusqu’à 10 ml
Pipettes jusqu’à 25 ml
Pipettes jusqu’à 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tournez la molette moletée pour aspirer le liquide jusqu'au volume souhaité
- Appliquez une légère pression sur le levier de déblocage rapide pour une distribution rapide
- Tournez la molette pour une distribution progressive
- Les pipettes en verre ou en plastique sont facilement insérés dans un col unique avec les doigts de stabilisation pour un maintien sécurisé
- Les tailles ont un code couleur ; elles peuvent être désassemblées pour le nettoyage
Informations sur la commande
Pipettes vendues séparément.
Spécification
Spécification
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pipette sérologique |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène, caoutchouc de silicone |
| Modèle | Pipette Pump II |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |