Learn More
Bel-Art™ Forceps pour lamelles en verre SP Scienceware™
Pointes avec forme spécialement prévue pour soulever facilement les lamelles en verre. Les forceps pour lamelles en verre Bel-Art™ SP Scienceware™ sont entièrement recouverts de FEP Teflon™ marron et sont conformes aux réglementations de la FDA relatives au contact direct avec les denrées alimentaires.
78.05€ - 86.40€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12822031
|
Bel-Art™
H37943-0000 |
114 mm | Droit et large |
86.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717165
|
Bel-Art™
H37942-0000 |
102 mm | Pliée |
78.05€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le revêtement marron en PTFE-FEP protège contre les rayures
- La pointe large et courbée est idéale pour soulever les lamelles
Spécification
Forceps |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Forceps pour lamelles en verre SP Scienceware™