Learn More
Bel-Art™ Forceps pour lamelles en verre SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
102 mm
114 mm
Type de pointe:
Droit et large
Pliée
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Le revêtement marron en PTFE-FEP protège contre les rayures
- La pointe large et courbée est idéale pour soulever les lamelles
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Droit et large |
| Longueur (impériale) | 4,5 in |
| Matériau | PTFE |
| Longueur (métrique) | 114 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Finition | Revêtement en PTFE-FEP marron |
| À utiliser avec (application) | Soulever les lamelles en verre |
| Type | FEP Coated Cover Glass Forceps |
| Modèle | Slide Holding |