Learn More
Bel-Art™ Forceps pour lamelles en verre SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
102 mm
114 mm
Type de pointe:
Droit et large
Pliée
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Le revêtement marron en PTFE-FEP protège contre les rayures
- La pointe large et courbée est idéale pour soulever les lamelles
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pliée |
| Longueur (impériale) | 4 po |
| Matériau | Teflon |
| Longueur (métrique) | 102 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Type | Forceps pour lame porte-objet |
| Modèle | Standard |