Learn More
Bel-Art™ Disques de clonage
Consacrez moins de temps et d’effort lors de l’isolement d’un grand nombre de clones
56.05€ - 63.45€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Matériau | Papier |
Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase |
Type de produit | Disque de clonage |
À utiliser avec (application) | Idéaux pour le transfert et la propagation de cellules |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11746595
|
Bel-Art™
F37847-0002 |
0,18 in | 4,8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11756595
|
Bel-Art™
F37847-0003 |
0,25 in | 6,4 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10241452
|
Bel-Art™
F37847-0001 |
0,125 in | 3,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Consacrez moins de temps et d’effort lors de l’isolement d’un grand nombre de clones
- Les disques de papier stériles transfèrent les cellules rapidement et facilement vers une plaque à 24 puits
- Les disques de clonage ont été stérilisés par irradiation aux rayons gamma pour être exempts de RNase et de DNase
Informations sur la commande
Fournis en flacons de 50, deux flacons par boîte.
Spécification
Stérile | |
Sans RNase ni DNase | |
Idéaux pour le transfert et la propagation de cellules |
Papier | |
Disque de clonage |