Learn More
Bel-Art™ Raccords cannelés SP Scienceware™ avec connecteur réducteur
Ces raccords assurent une connexion sûre et étanche entre des tubulures de diamètres internes différents
Marque:  Bel-Art™ H19559-0000
Code produit. 11744935
  • 64.10€ / 12 pièces
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plastique PP résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec une large gamme de liquides et de gaz
  • Approbation de la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Autoclavable
de 4,7 à 9,5mm
Raccord de réduction
Raccords cannelés
Polypropylène
For 3/16 in. to 1/2 in. tubing (4.7 to 9.5mm)
Transparents
Nom du produit
Bel-Art™ Raccords cannelés SP Scienceware™ avec connecteur réducteur > Raccords cannelés, dimension : 3/16 à 3/8 po